Få mere at vide
5-Methyl-1H-tetrazole, 97%
Artikelnummer. 15406728
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406728 5 g 5g
15416728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60248.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4076-36-2 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
5-Methyl-1H-tetrazol anvendes til fremstilling af nye antifungale midler baseret afledt af N-iodpropargylazoler og N-triiodoallylazoler. 5-Methyltetrazol også til fremstilling af nye quinolinderivater mod mycobacterium tuberculosis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methyl-1H-tetrazol anvendes til fremstilling af nye antifungale midler baseret afledt af N-iodpropargylazoler og N-triiodoallylazoler. 5-Methyltetrazol også til fremstilling af nye quinolinderivater mod mycobacterium tuberculosis.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4076-36-2
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.082
MDL nummer MFCD00129971
InChI nøgle XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 138107
IUPAC navn 5-methyl-2H-tetrazol
SMIL CC1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1H-tetrazole
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 84.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1H-tetrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Methyl-1H-tetrazole