Få mere at vide
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| CAS | 824-52-2 |
| Molekylær formel | C8H8N2 |
| MDL nummer | MFCD06659674 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CC1=CN=C(NC=C2)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Procent renhed | 95% |