missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-1H-pyrazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1H-pyrazole Hydrochloride |
| CAS | 119760-62-2 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 . H Cl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-3-5-6-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H |
| SMIL | Cl.Cc1ccn[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1H-pyrazole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.565 |
| Formel vægt | 118.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?