Få mere at vide
5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495712
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495712 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10495712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07714DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 402-61-9
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00090754
InChI nøgle WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 6188
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%