missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 38585-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-methanol, 4-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-methanol, 5-methyl-, monohydrochloride (9CI), (4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride, (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole hydrochloride, 4-Methyl-1H-imidazole-5-methanol hydrochloride, 4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride, 5-Methyl-4-imidazolemethanol hydrochloride, Cimetidine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.Cc1[nH]cnc1CO |
| IUPAC navn | (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?