Få mere at vide
5-Methyl-1H-benzotriazol, 98+%
Beskrivelse
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol, vand (6,0 g/L ved °25 C), ethanol og toluen (let).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1H-benzotriazole |
| Smeltepunkt | 77 °C til 84 °C |
| pH | 5.3 |
| Kogepunkt | 210 °C til 212 °C (12 mmHg) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 116658 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol, vand (6,0 g/L ved 25 °C), ethanol og toluen (en smule). |
| Formel vægt | 133.15 |
| Procent renhed | ≥98% |