Få mere at vide
5-Methyl-1H-benzotriazole, 98+%
Beskrivelse
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol, vand (6,0 g/L ved °25 C), ethanol og toluen (let).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1H-benzotriazole |
| Smeltepunkt | 77°C to 84°C |
| pH | 5.3 |
| Kogepunkt | 210°C to 212°C (12 mmHg) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 116658 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly). |
| Formel vægt | 133.15 |
| Procent renhed | ≥98% |