Få mere at vide
5-Methyl-1H-benzotriazol, 98+%
Artikelnummer. 11443314
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443314 25 g 25g
11453314 100 g 100g
11463314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10615.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methyl-1H-benzotriazol blev brugt til bestemmelse af benzothiazoler og benzotriazoler i spildevandsprøver af GC-MS. Det bruges også som en potentiel nitrifikationshæmmer af urinstofgødning i landbrugsjord.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol, vand (6,0 g/L ved °25 C), ethanol og toluen (let).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-85-6
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005702
InChI nøgle LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC navn 5-methyl-2H-benzotriazol
SMIL CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1H-benzotriazole
Smeltepunkt 77°C to 84°C
pH 5.3
Kogepunkt 210°C to 212°C (12 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 116658
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Formel vægt 133.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1H-benzotriazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolutriazole