Få mere at vide
5-methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701094
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701094 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10299622 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15539DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 849776-88-1
Molekylær formel C16H21BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 284.17
MDL nummer MFCD06797463
InChI nøgle XSUARWLKVRBBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18509, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795327
IUPAC navn 5-methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMIL CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Yes
Mængde 1 g
Formel vægt 284.16
Procent renhed 97%