Få mere at vide
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10468182
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10468182 1 g 1g
11350577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15503DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 342405-38-3
Molekylær formel C10H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 256.70
MDL nummer MFCD02681919
InChI nøgle IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 2776435
IUPAC navn 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 256.71
Procent renhed 95%