Få mere at vide
5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417612
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10417612 1 g 1g
10382055 5 g 5g
10702017 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10417612 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 91138-00-0
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
InChI nøgle USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
IUPAC navn 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%