Få mere at vide
5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926221 1 g 1g
11936221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 894779-67-0
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
InChI nøgle GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
IUPAC navn (5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamine
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow or White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.