Få mere at vide
5-Methyl-1-hexyn, 98%
Artikelnummer. 11382326
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382326 25 g 25g
11372326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06014.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 2203-80-7 | C7H12 | 96,173 g/mol
5-Methyl-1-hexyn anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methyl-1-hexyn anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2203-80-7
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00041610
InChI nøgle HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
PubChem CID 137490
IUPAC navn 5-methylhex-1-yn
SMIL CC(C)CCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-hexyne
Tæthed 0.732
Kogepunkt 91 °C til 93 °C
Flammepunkt −4 °C (24 °F)
Brydningsindeks 1.4075
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731845
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 96.17
Procent renhed 98%