Få mere at vide
5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1-hexyn-3-ol |
| Tæthed | 0.86 |
| Flammepunkt | 53 °C (127 °F) |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1741083 |
| Formel vægt | 112.17 |
| Procent renhed | 97% |