Få mere at vide
5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Artikelnummer. 15450368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450368 1 g 1g
15460368 5 g 5g
15470368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53490.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61996-79-0
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00041606
InChI nøgle NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
IUPAC navn 5-methylhex-1-yn-3-ol
SMIL CC(C)CC(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Tæthed 0.86
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1741083
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%