Få mere at vide
5-methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10340883
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10340883 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10294762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10356754 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07074CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 90273-30-6
Molekylær formel C9H7ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 246.72
MDL nummer MFCD06200880
InChI nøgle YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
PubChem CID 2794771
IUPAC navn 5-methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.74
Procent renhed 97%