Få mere at vide
5-methyl-1-benzothiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443763
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10443763 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10330883 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07071CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27035-41-2
Molekylær formel C10H8OS
Molekylvægt (g/mol) 176.233
MDL nummer MFCD05865141
InChI nøgle SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2794770
IUPAC navn 5-methyl-1-benzothiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.24
Procent renhed 97%