Få mere at vide
5-methyl-1-benzothiophen-2-ylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10671245 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10472223 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10205964 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00912CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 136099-65-5
Molekylær formel C9H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 192.04
MDL nummer MFCD06200866
InChI nøgle DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
PubChem CID 2794641
IUPAC navn (5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronsyre
SMIL CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.05
Procent renhed 97%