Få mere at vide
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 4341-24-6 |
| Molekylær formel | C7 H10 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 5-Methylcyclohexan-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1CC(=O)CC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 5-methylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.153 |
| Formel vægt | 126.068 |