Få mere at vide
5-Methyl-1,3-bis(bromomethyl)benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30052107
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052107 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052107 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-1,3-bis(bromomethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene
CAS 19294-04-3
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9H10Br2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene, 1,3-Di(bromomethyl)-5-methylbenzene, 3,5-Bis(bromomethyl)toluene, 5-Methyl-1,3-bis(bromomethyl)benzene, 5-Methyl-1,3-di(bromomethyl)benzene, NSC 243652, α,α'-Dibromomesitylene, Benzene, 1,3-bis(bromomethyl)-5-methyl-, Mesitylene, α,α'-dibromo- (8CI), Mesitylene, α1,α3-dibromo- (6CI)
InChI formel InChI=1S/C9H10Br2/c1-7-2-8(5-10)4-9(3-7)6-11/h2-4H,5-6H2,1H3
SMIL Cc1cc(CBr)cc(CBr)c1
IUPAC navn 1,3-bis(bromomethyl)-5-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 277.98
Mængde 25 mg
Formel vægt 275.9149 g/mol