Få mere at vide
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-74-2 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, (3-Cyanomethyl-5-methylphenyl)acetonitrile, 5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-6-10(2-4-12)8-11(7-9)3-5-13/h6-8H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(CC#N)cc(CC#N)c1 |
| IUPAC navn | 2-[3-(cyanomethyl)-5-methylphenyl]acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0844 |