Få mere at vide
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, TRC
Artikelnummer. 30137871
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137871 10 g
17910545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33030510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29490-19-5
Molekylær formel C3 H4 N2 S2
Molekylvægt (g/mol) 132.21
Synonym 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, Cefazolin Sodium Imp. E (EP), MMTD
IUPAC navn 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
SMIL Cc1nnc(S)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Formel vægt 131.9816