Få mere at vide
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD), Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| CAS | 29490-19-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H4 N2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Cefazolin Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Imp. E (EP), 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, MMTD, Cefazolin Sodium Impurity E, Cefazolin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6) |
| SMIL | Cc1nnc(S)s1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol |
| Vis mere |