Få mere at vide
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD), Mikromol™
Artikelnummer. 30049214
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049214 25 mg
17924186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049214 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0238.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
CAS 29490-19-5
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H4 N2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cefazolin Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Imp. E (EP), 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, MMTD, Cefazolin Sodium Impurity E, Cefazolin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
SMIL Cc1nnc(S)s1
IUPAC navn 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
Molekylvægt (g/mol) 132.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 131,9816 g/mol