Få mere at vide
5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3/c1-6(2)5-11-7(3)8(9)4-10-11/h4,6H,5,9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 153.1266 |