Få mere at vide
5-Methoxyuracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxyuracil |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 142.0378 |