missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxytryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxytryptamine |
| CAS | 608-07-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy- (9CI','ACI), 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine (ACI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy- (6CI','8CI), 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 2-[5-(Methyloxy)-1H-indol-3-yl]ethanamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MeOT, 5-MOT, [2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]amine, Deacetylmelatonin, MeSH ID: D008735, Methoxytryptamine, NSC 56422 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?