Få mere at vide
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30482528
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30482528 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30482528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM271700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxytryptamine Hydrochloride
CAS 66-83-1
Molekylær formel C11 H14 N2 O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy-','monohydrochloride (9CI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy-','monohydrochloride (8CI), 5-Methoxytryptamine chloride, 5-Methoxytryptamine monohydrochloride, Mexamin, Mexamine
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
IUPAC navn 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 226.7
Formel vægt 226.0873