Få mere at vide
5-Methoxytryptamin hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxytryptamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 245 °C til 250 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3717598 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,6002 |
| Formel vægt | 226.71 |
| Procent renhed | ≥98% |
Kun brug af forskning i RUO –