Få mere at vide
5-methoxytryptaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386670 250 mg Glasflaske 250mg
10031440 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126132500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 66-83-1
Molekylær formel C11H14N2O·HCl
Molekylvægt (g/mol) 226.71
MDL nummer MFCD00012684
InChI nøgle TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
PubChem CID 6198
IUPAC navn 2-(5-methoxy-lH-indol-3-yl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246.0°C to 248.0°C
Farve Beige til hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 14, 6002
Formel vægt 226.71
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /