Få mere at vide
5-Methoxytryptamine-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxytryptamine-alpha,alpha,beta,beta-d4 |
| CAS | 96236-05-4 |
| Molekylær formel | C11 D4 H10 N2 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine','5-methoxy- (9CI), 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-D4, 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-d4, 5-Methoxytryptamine-d4, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.266 |
| Formel vægt | 194.136 |