Få mere at vide
5-methoxytryptamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193424 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10193424 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398580010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-07-1 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxytryptamine
CAS 608-07-1
Smeltepunkt 120.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H14N2O
Mængde 1 g
Merck Index 15,6076
Synonym 5-methoxytryptamine, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, mexamine, methoxytryptamine, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 5-mot, mexamine base, 5mot, o-methylserotonin, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy
InChI nøgle JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN
IUPAC navn 2-(5-methoxy-lH-indol-3-yl)ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 190.24
PubChem CID 1833
ChEBI CHEBI:2089
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxytryptamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.