Få mere at vide
5-Methoxysalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30477264
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477264 100 mg
30465026 250 mg
30471784 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264513100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2612-02-4
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methoxybenzoesyre
SMIL COc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxysalicylic acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 168.0423