missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-methoxysalicylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10742011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742011 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10742011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163870100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2612-02-4 | C8H8O4 | 168.15 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methoxysalicylic acid
Navn note 98%
CAS 2612-02-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O4
Lineær formel CH3OC6H3(OH)CO2H
MDL nummer MFCD00002459
Mængde 10 g
Beilstein 10, I, 181
Synonym 5-methoxysalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methoxy, 5-methoxy-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-m-anisic acid, m-anisic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-5-methoxybenzadelhyde, acid5-methoxysalicylic, 2-hydroxy-5-methoxybenzoic, 5-o-methyl gentisic acid, 2-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.7g/L (10 c)
InChI nøgle IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.