Få mere at vide
5-methoxyresorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054094
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15408598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61996.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2174-64-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
5-Methoxyresorcinol blev brugt til syntese af isorobustin, substituerede lineære og kantede benzofurocoumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of isorobustin, substituted linear and angular benzofurocoumarins.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2174-64-3
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00002285
InChI nøgle HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
PubChem CID 71648
IUPAC navn 5-methoxybenzene-1,3-diol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyresorcinol
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Farve Yellow
Kogepunkt 188°C to 189°C (12 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 1423578
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid