Få mere at vide
5-methoxyresorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498588 5 g 5g
15408598 250 mg 250mg
15488588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61996.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2174-64-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
5-Methoxyresorcinol blev brugt til syntese af isorobustin, substituerede lineære og kantede benzofurocoumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methoxyresorcinol blev brugt til syntese af isorobustin, substituerede
lineære og kantede benzofrocoumariner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2174-64-3
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00002285
InChI nøgle HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
PubChem CID 71648
IUPAC navn 5-methoxybenzen-1,3-diol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyresorcinol
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Farve Gul
Kogepunkt 188°C to 189°C (12 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1423578
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof