missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methoxyquinoline, TRC

Artikelnummer. 30474613
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474613 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2673951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyquinoline
CAS 6931-19-7
Molekylær formel C10 H9 N O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11-9/h2-7H,1H3
SMIL COc1cccc2ncccc12
IUPAC navn 5-methoxyquinoline
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.