Få mere at vide
5-Methoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Methoxyuracil), Mikromol™
Beskrivelse
5-Methoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Methoxyuracil), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxyuracil |
| CAS | 6623-81-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methoxyuracil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC1=CNC(=O)NC1=O |
| Vis mere |