Få mere at vide
5-Methoxypiperonal, 97%
Beskrivelse
5-Methoxypiperonal anvendes til syntese af oxazol-combretastatin A-4-analoger, der viser antitumoraktivitet. Det bruges også i syntesen af endothelin-A-antagonist ABT-546 og yderligere i syntesen af antidepressivt rolipram.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Methoxypiperonal anvendes til syntese af oxazol-combretastatin A-4-analoger, der viser antitumoraktivitet. Det bruges også i syntesen af endothelin-A-antagonist ABT-546 og yderligere i syntesen af antidepressivt rolipram.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med luft, oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxypiperonal |
| Smeltepunkt | 126 °C til 132 °C |
| Molekylær formel | C9H8O4 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 384077 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | myristicin aldehyde, 3-methoxy-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, 3-methoxypiperonal, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxy, 5-methoxypiperonal, 7-methoxy-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxy-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxybenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| InChI nøgle | LOFRBHZYZCIOJO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC(=CC2=C1OCO2)C=O |
| Vis mere |