Få mere at vide
5-Methoxypiperonal, 97%
Descripción
5-Methoxypiperonal anvendes til syntese af oxazol-combretastatin A-4-analoger, der viser antitumoraktivitet. Det bruges også i syntesen af endothelin-A-antagonist ABT-546 og yderligere i syntesen af antidepressivt rolipram.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Methoxypiperonal anvendes til syntese af oxazol-combretastatin A-4-analoger, der viser antitumoraktivitet. Det bruges også i syntesen af endothelin-A-antagonist ABT-546 og yderligere i syntesen af antidepressivt rolipram.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med luft, oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxypiperonal |
| Smeltepunkt | 126°C to 132°C |
| Molekylær formel | C8H10N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 384077 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| InChI nøgle | VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.