Få mere at vide
5-methoxypentanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-methoxypentanoic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 132.0786 |