missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methoxyindole-3-acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxyindole-3-acetonitrile |
| CAS | 2436-17-1 |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-1H-indole-3-acetonitrile, (5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxyindole-3-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]cc(CC#N)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?