Få mere at vide
5-Methoxyindole-3-acetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11399625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399625 250 mg 250mg
11389625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19073.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3471-31-6 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3471-31-6
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.213
MDL nummer MFCD00005638
InChI nøgle COCNDHOPIHDTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-acetic acid, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindoleacetic acid, methoxyindoleacetic acid, 5-methoxy-3-indoleacetic acid, 5-methoxyindol-3-ylacetic acid, 5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindole-3-aceticacid, 5-methoxyindoleacetate, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy
PubChem CID 18986
ChEBI CHEBI:28281
IUPAC navn 2-(5-methoxy-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-3-acetic acid
Smeltepunkt 145°C to 148°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 187161
Formel vægt 205.22
Procent renhed ≥98%