Få mere at vide
5-Methoxyflavone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440118
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440118 0.1 g 0.1g
11450118 0.5 g 0.5g
11430118 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23700.77
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42079-78-7
Molekylær formel C16H12O3
Molekylvægt (g/mol) 252.269
MDL nummer MFCD00016942
InChI nøgle XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyflavone, 5-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, chembl16685, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-methoxy-2-phenyl, 5-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, acmc-20am2h, d0v5hf, bidd:er0473
PubChem CID 94525
IUPAC navn 5-methoxy-2-phenylchromen-4-one
SMIL COC1=CC=CC2=C1C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyflavone
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Mængde 0.1 g
Formel vægt 252.27
Procent renhed 97%