Få mere at vide
5-Methoxycarbonylamino-N-acetyltryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxycarbonylamino-N-acetyltryptamine |
| CAS | 190277-13-5 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O3/c1-9(18)15-6-5-10-8-16-13-4-3-11(7-12(10)13)17-14(19)20-2/h3-4,7-8,16H,5-6H2,1-2H3,(H,15,18)(H,17,19) |
| SMIL | COC(=O)Nc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1 |
| IUPAC navn | methyl N-[3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vægt | 275.127 |