missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Methoxycarbonyl)picolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Methoxycarbonyl)picolinic Acid |
| CAS | 17874-79-2 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid 5-Methyl Ester, 2-Carboxy-5-(methoxycarbonyl)pyridine, NSC 236641 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(12)5-2-3-6(7(10)11)9-4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methoxycarbonylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?