missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine, TRC

Artikelnummer. 30481981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481981 50 mg
30467828 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26161550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29428-50-0
Molekylær formel C12H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 316.26
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-1-β-D-ribofuranosyl-5-pyrimidineacetic Acid Methyl Ester, 5-Carboxymethyluridine Methyl Ester
SMIL O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2CC(OC)=O)C(NC2=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O8/c1-21-7(16)2-5-3-14(12(20)13-10(5)19)11-9(18)8(17)6(4-15)22-11/h3,6,8-9,11,15,17-18H,2,4H2,1H3,(H,13,19,20)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.