Få mere at vide
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946111 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11946111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445110010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
CAS 882679-40-5
Smeltepunkt 157,0 °C til 159,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H21BO4
MDL nummer MFCD11520530
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, amtb518, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, methyl4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester
InChI nøgle HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C(C)C=C1
IUPAC navn methyl-4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 276.14
PubChem CID 53217136
Formel vægt 276.14
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.