Få mere at vide
5-Methoxybenzimidazole-4,6,7-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3 |
| CAS | 1219805-69-2 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 N2 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 6-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,5,7-d3, 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3, 5-Methoxybenzimidazole-4,6,7-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8N2O/c1-11-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c2[nH]cnc2c([2 H])c1OC |
| IUPAC navn | 4,6,7-trideuterio-5-methoxy-1 H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.1804 |
| Formel vægt | 151.0825 g/mol |
| Vis mere |