Få mere at vide
5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1215558-26-1 |
| Molekylær formel | C6 H9 N5 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-1H-indole-3-ethanamine-d4 Hydrochloride, 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl-d4]-5-methoxyindole Hydrochloride, 5-MeO-DIPT-d4, Foxy-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N5O4/c7-3(12)1-2(10-11-6(8)15)5(14)9-4(1)13/h9-10,13-14H,(H2,7,12)(H3,8,11,15) |
| SMIL | NC(=O)NNc1c(O)[nH]c(O)c1C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-(2-carbamoylhydrazinyl)-2,5-dihydroxy-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.167 |
| Formel vægt | 215.065 |