missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-Alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide, TRC

Artikelnummer. 30481038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481038 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26112525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide
CAS 2426-22-4
Molekylær formel C17H22N2O3
Mængde 25 mg
Synonym N,N-Diisopropyl-5-methoxyindole-3-glyoxylamide, 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3/c1-10(2)19(11(3)4)17(21)16(20)14-9-18-15-7-6-12(22-5)8-13(14)15/h6-11,18H,1-5H3
SMIL COc1ccc2[nH]cc(C(=O)C(=O)N(C(C)C)C(C)C)c2c1
IUPAC navn 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxo-N,N-di(propan-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 302.37
Formel vægt 302.163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.